Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Fluorid Excess Al Tabletten
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern. Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
Marke:  Lovibond™ 511410
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15331725
  • 56.36 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab
04-05-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
  • Fluoridüberschuss-Al-Tabletten
  • Erhältlich in Packungen mit 100 und 250 Stück
Spezifikation
Spezifikation
Photometrie-Tablettenreagenzien
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer
100 Tabletten
Fluoridüberschuss-Al-Tabletten