Learn More
Lovibond™ Tintometer™ DPD Nr. 3 Nessler Tabletten
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern. Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
Marke: Lovibond™ 511250BT
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
For use with Lovibond test kits, colorimeters and spectrophotometers. Using tablet reagents guarantees exact reagent dosing, allowing for more precise titrations than traditional drop count test kits
- Erhältlich in Packungen mit 100 und 2550 Tabletten
- Die neue Blisterverpackung aus Aluminiumfolie bietet zusätzlichen Komfort für den traditionellen Schutz, der in Lovibonds langjähriger Tablettenproduktionstechnologie erreicht wird.
- Mit dem neuen Blisterstreifen lassen sich die Tabletten einfach durch die Schutzfolie direkt in die Probe schieben.
- Jede Tablette ist in einem individuell geformten Folienbecher enthalten, der mit dem neuesten Aluminium-Verbundwerkstoff ausgekleidet ist und die Produkt-Performance garantiert
- Die Blisterpackung wurde auf 91 x 34 mm verkleinert, damit sie bequem gelagert und versendet werden kann.
- Am Ende des Codes wird „BT“ angehängt, um die neue Verpackungsart zu identifizieren.
- Einfach, Zeit sparend und praktisch
- Bei Verwendung der Tabletten gemäß den mitgelieferten Anweisungen bestehen keine Sicherheitsrisiken.
- Für alle Reagenzien sind Sicherheitsdatenblätter verfügbar.
Spezifikation
Photometrie-Tablettenreagenzien | |
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer | |
100 Tabletten | |
DPD Nr. 3 Nessler Tabletten |