Learn More
Lovibond™ Tintometer™ DPD säuernde Komparatortabletten
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern. Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
Marke: Lovibond™ 502111
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- DPD säuernde Komparatortabletten
- Flasche mit 250
- Testtabletten werden in Deutschland unter streng kontrollierten Bedingungen auf modernsten Maschinen hergestellt. Die Einhaltung höchster Qualitätsstandards ermöglicht es Tintometer, unsere Tablettenreagenzien für mindestens 5 Jahre und einige für Jahre 10 zu garantieren.
Spezifikation
Photometrie-Tablettenreagenzien | |
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer | |
250 Tabletten | |
DPD säuernde Komparatortabletten |