Learn More
Lovibond™ Tintometer™ CHECKIT™ Komparator, Sulfit LR-Test, 0.5 bis 10 mg/l
Geeignet für mobile und statische Wasseranalysen. Checkit™ Komparatoren sind mit verschiedenen Farbskalen erhältlich und bilden die Grundlage für ein umfassendes, anwenderfreundliches Analysesystem.
Marke:  Lovibond™ 147380
70.78 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 10254692
  • 72.60 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-08-2025
Beschreibung
  • Der Lovibond™ Checkit™ Komparator ist eine kompakte, leichte kolorimetrische Einheit
  • Geeignet für mobile und statische Wasseranalysen
  • Erhältlich mit verschiedenen Farbskalen
  • Bietet die Grundlage für ein umfassendes, anwenderfreundliches Analysesystem
  • Jede Checkit™ Komparatorscheibe enthält eine kontinuierliche Farbskala für den genauen Farbabgleich zwischen Standard und Probe
  • Jedes Checkit™ Komparatorkit wird in einer Tragetasche mit Komparator, Fläschchen, Scheiben, Reagenzien und Verfahrensanweisungen für alle Tests geliefert
  • Die mitgelieferte Sulfitscheibe liefert Messungen von 0.5 bis 10 mg/l mit folgenden Schritten: 0.5 / 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 3.5 / 4 / 4.5 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10.5 / 4.0
Spezifikation
Spezifikation
Wasserqualitätsanalyse
Tragetasche mit Komparator, Fläschchen, Scheiben, Reagenzien und Verfahrensanweisungen für alle Tests
Sulfit LR-Test
Checkit™ Komparator
0,5 bis 10 mg/l
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lovibond™ Tintometer™ CHECKIT™ Komparator, Sulfit LR-Test, 0.5 bis 10 mg/l > Sulfit LR-Test