Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Bromophenol-Blau-Lösung
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern
31.00 CHF - 61.45 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | pH-Test |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern |
Typ | Bromophenolblau-Lösung |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15322025
|
Lovibond™
451622 |
250 mL |
61.45 CHF
250 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15312025
|
Lovibond™
451621 |
100 mL |
31.00 CHF
100 Milliliter |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bromophenolblau-Lösung
- pH-Indikator
- 100 ml- und 250 ml-Röhrchen
Spezifikation
pH-Test | |
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern | |
Bromophenolblau-Lösung |