Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Alkalinity Testtabletten
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern. Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
35.95 CHF - 76.65 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Photometrie-Tablettenreagenzien |
---|---|
Zur Verwendung mit (Geräte) | Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer |
Bereich | 20 bis 800 mg/l und 0,4 bis 16 mmol/l |
Testmethode | Geschwindigkeitstestmethode |
Typ | Alkalinitäts-Testtabletten |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15341855
|
Lovibond™
515571BT |
250 Tabletten |
76.65 CHF
250 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15331855
|
Lovibond™
515570BT |
100 Tabletten |
35.95 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Bereich: 20 bis 800 mg/l und 0.4 bis 16 mmol/l
- Parameter: Gesamtalkalität
- Methode: Geschwindigkeitstestmethode
- Die Haltbarkeit der Tablettenreagenzien beträgt mindestens 5 Jeahr
- Die neue Blisterverpackung aus Aluminiumfolie bietet zusätzlichen Komfort für den traditionellen Schutz, der in Lovibonds langjähriger Tablettenproduktionstechnologie erreicht wird.
- Mit dem neuen Blisterstreifen lassen sich die Tabletten einfach durch die Schutzfolie direkt in die Probe schieben.
- Jede Tablette ist in einem individuell geformten Folienbecher enthalten, der mit dem neuesten Aluminium-Verbundwerkstoff ausgekleidet ist und die Produkt-Performance garantiert
- Die Blisterpackung wurde auf 91 x 34 mm verkleinert, damit sie bequem gelagert und versendet werden kann.
- Am Ende des Codes wird „BT“ angehängt, um die neue Verpackungsart zu identifizieren.
- Einfach, Zeit sparend und praktisch
- Bei Verwendung der Tabletten gemäß den mitgelieferten Anweisungen bestehen keine Sicherheitsrisiken.
- Für alle Reagenzien sind Sicherheitsdatenblätter verfügbar.
Spezifikation
Photometrie-Tablettenreagenzien | |
20 bis 800 mg/l und 0,4 bis 16 mmol/l | |
Alkalinitäts-Testtabletten |
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer | |
Geschwindigkeitstestmethode |