Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Alka-M-HR-Photometer-Tabletten
Click to view available options
Menge:
250 Tabletten
Packungsgröße:
250 Stück
Beschreibung
- Die neue Blisterverpackung aus Aluminiumfolie bietet zusätzlichen Komfort für den traditionellen Schutz, der in Lovibonds langjähriger Tablettenproduktionstechnologie erreicht wird.
- Mit dem neuen Blisterstreifen lassen sich die Tabletten einfach durch die Schutzfolie direkt in die Probe schieben.
- Jede Tablette ist in einem individuell geformten Folienbecher enthalten, der mit dem neuesten Aluminium-Verbundwerkstoff ausgekleidet ist und die Produkt-Performance garantiert
- Die Blisterpackung wurde auf 91 x 34 mm verkleinert, damit sie bequem gelagert und versendet werden kann.
- Am Ende des Codes wird „BT“ angehängt, um die neue Verpackungsart zu identifizieren.
- Einfach, Zeit sparend und praktisch
- Bei Verwendung der Tabletten gemäß den mitgelieferten Anweisungen bestehen keine Sicherheitsrisiken.
- Für alle Reagenzien sind Sicherheitsdatenblätter verfügbar.
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Photometrie-Tablettenreagenzien |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer |
| Menge | 250 Tabletten |
| Typ | Alka-M-HR-Photometer-Tablet |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- X250 ALKA - M HR TABLETS
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: adipic acid