Learn More
Lovibond™ Tintometer™ Säure-Konzentratentabletten
Zur Verwendung mit Lovibond-Testkits, Kolorimetern und Spektralphotometern. Die Verwendung von Tablettenreagenzien garantiert eine genaue Reagenziendosierung und ermöglicht somit präzisere Titrationen als herkömmliche Tropfenzähler-Testkits
Marke: Lovibond™ 505420
Additional Details : Gewicht : 0.30000kg
Beschreibung
- Säurekonzentrationstabletten
- Reinigungssäurestärke
- Flasche mit 100
Spezifikation
Photometrie-Tablettenreagenzien | |
Testkits, Kolorimeter und Spektralphotometer | |
100 Tabletten | |
Säure-Konzentratentabletten (Reinigungssäure-Stärke) |