Learn More
TINP1 Mouse anti-Human, Clone: 1E3B11, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen TINP1
Klon 1E3B11
Konzentration 1 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16838195
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66374-1-IG-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16828195
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
66374-1-IG-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the ubiquitin-specific processing (UBP) family of proteases that is a deubiquitinating enzyme (DUB) with His and Cys domains. This protein is located in the cytoplasm and cleaves the ubiquitin moiety from ubiquitin-fused precursors and ubiquitinylated proteins. Mice with a mutation that results in reduced expression of the ortholog of this protein are retarded for growth, develop severe tremors by 2 to 3 weeks of age followed by hindlimb paralysis and death by 6 to 10 weeks of age. Alternate transcriptional splice variants, encoding different isoforms, have been characterized.
Spezifikation
Spezifikation
TINP1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
CDK105, Hairy cell leukemia protein 1, HCL G1, HUSSY29, NSA2, TINP1, YR 29
NSA2
IgG1
Protein G
Antibody
1E3B11
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
O95478
10412
TINP1 Fusion Protein Ag8822
Primary
-20°C
NSA2