Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tinidazol
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tinidazole |
| Schmelzpunkt | 124.0°C to 128.0°C |
| Menge | 25 g |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in acetone, slightly soluble in methanol, very slightly soluble on ethanol |
| Formelmasse | 247.27 |