Learn More
Zinndraht, 2.0 mm (0.08 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11356358
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 cm
100 cm
500 cm
Packungsgröße:
100 Zentimeter
25 Zentimeter
500 Zentimeter
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11356358 25 cm 25 Zentimeter
11332008 100 cm 100 Zentimeter
11342008 500 cm 500 Zentimeter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11356358 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 011904.BU
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Form: Ca. 22.9 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray wire
Menge 25 cm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.9985% (Metals basis)
Form Draht, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser