Learn More
Zinndraht, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Click to view available options
Menge:
50 cm
250 cm
1000 cm
Packungsgröße:
1000 Zentimeter
250 Zentimeter
50 Zentimeter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tin |
| Farbe | Silberfarben bis grau |
| Aussehen | Silver Gray wire |
| Menge | 250 cm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Prozentgehaltsbereich | 99.998% (Metals basis) |
| Form | Draht, 1.0 mm (0.04 Zoll) Durchmesser |