Learn More
Zinndraht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser, Puratronic™, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4782186
Click to view available options
Menge:
1 m
25 m
5 m
Packungsgröße:
1 Meter
25 Meter
5 Meter
Artikelnummer. 11336368
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011907.G1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Form: Ca. 0.36 g/cm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray wire
Menge 1 m
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metals basis)
Form Draht, 0.25 mm (0.01 Zoll) Durchmesser