Learn More
Zinnstandard, 1000 mg/l in 20 % HCL (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep
Product Code. 10651563 Shop All SPEX Certiprep Products
Click to view available options
Menge:
125 ml
500 mL
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Unit Size:
125 Milliliter
500 Milliliter
Product Code. 10651563
Brand: SPEX Certiprep PLSN52X
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Sn1000 μg/ml
Certifications
Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001
Compliance
GHS/OSHA-Beschwerde
Chemical Identifiers
CAS 7440-31-5, 7647-01-0, 7732-18-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Specifications
Chemischer Name oder Material Tin Standard
Verpackung Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Analysenzertifikat Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels.
CAS Min. % 1.0, 20.0, 79.0
Concentration or Composition Notes Bis zu 68 Elemente werden nach den für die ICP- und ICP-MS-Normen ermittelten Werten durchsucht.Der ermittelte Wert der metallischen Spurenverunreinigungen wird im Analysenzertifikat ausgewiesen.
CAS Max. % 1.0, 20.0, 79.0
Verfahren AA, ICP
Zur Verwendung mit (Geräte) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
Typ Certified Reference Material
Solvent or Matrix 20% HCl
Menge 500 mL
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Concentration    Cat. No.
1% HNO3/1% HF    1000μg/mL    PLSN2-2X
2% HNO3/2% HF    10,000    PLSN2-3X
20% HCl    1000μg/mL    PLSN5-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSN5-3Y, -3X
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1000
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Precautionary Statement
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
  • P364-Und vor erneutem Tragen waschen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: hydrochloric acid
Produkt nur für den Laborgebrauch