Learn More
Zinn-Sputteringtarget, 50.8 mm (2.0 Zoll) Durchmesser x 3.18 mm (0.125 Zoll) Dicke, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15454825
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
Je 1
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15454825 Je 1 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15454825 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 040898.KS
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Magnetron-Sputter-Quelle
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin sputtering target
Namenshinweis 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
CAS 7440-31-5
Menge Je 1
Geruch Geruchsneutral
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Summenformel Sn
MDL-Nummer MFCD00133862
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Sn]
IUPAC-Name Zinn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
Reinheit (%) 99.995%