Learn More
Zinnlösung für ICP/MS 100 mg/l HNO3/HF-Matrix, Fisher Chemical™
Alle ansehen Fisher Chemical Produkte
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinn |
| Verpackung | Flasche |
| CAS | 7440-31-5 |
| Summenformel | Sn |
| Konzentration | 100 mg/l |
| MDL-Nummer | MFCD00133862 |
| InChI-Schlüssel | ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [Sn] |
| IUPAC-Name | Zinn |
| Solvent or Matrix | Salpetersäure/Wasserstofffluorid |
| Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Single-element Standard Solution for ICP. (ICP & ICP-MS). Tin (Sn) 100mg/l in HNO3 1%, HF 0.5%
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H311-Giftig bei Hautkontakt.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P330-Mund ausspülen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Contain: nitric acid, hydrofluoric acid