Learn More
Zinnkugel, 11 mm (0.43 Zoll) Durchmesser x 2 mm (0.1 Zoll) Dicke, Puratronic™, 99.995 % (Metallbasis), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 Pc.
50 Pc.
Packungsgröße:
10 Stück
50 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tin slug |
| Namenshinweis | 11mm (0.43 in.) dia. x 2mm (0.1 in.) thick |
| Menge | 10 Pc. |
| Geruch | Odorless |
| Gewicht | ≈1.3g |
| Form | Slug |
| Hinweise zum Prozentgehalt | (Metallbasis) |
| Reinheit (%) | 99.995% |
| Güte | Puratronic |