Learn More
Zinnstab, 6 mm (0.2 in.) Durchmesser, 99.9985 %, Puratronic™, 99.9985 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
160 mm
5 x 160 mm
Packungsgröße:
160 Millimeter
5 Stück
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Tin |
| Farbe | Silberfarben bis grau |
| Aussehen | Silver Gray rod |
| Menge | 160 mm |
| Geruch | Geruchsneutral |
| Prozentgehaltsbereich | 99.9985% (Metals basis) |
| Form | Stange, 6 mm (0.2 Zoll) Durchmesser |