Learn More
Zinn(II)-chlorid-Pentahydrat, 98 %, Honeywell™ Fluka™
Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
100 g
1 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
100 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
- Seit über 65 Jahren führend in der Branche
- Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Zinn(IV)-chloridpentahydrat |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Menge | 5 g |
| Strukturformel | SnCl4 · H2O |
| UN-Nummer | UN2440 |
| Formelmasse | 350.6 mol |
| Reinheit (%) | 98 % |
| Verpackung | Poly-Flasche |
| Aussehen | Pulver oder Brocken |