Learn More
Zinn(IV)-chlorid, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11314879
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11314879 25 g 25 Gramm
11304879 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11314879 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 071203.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 7646-78-8 | Cl4Sn | 260.51 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7646-78-8
Summenformel Cl4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 260.51
MDL-Nummer MFCD00011242
InChI-Schlüssel HPGGPRDJHPYFRM-UHFFFAOYSA-J
Synonym tin tetrachloride, tin iv chloride, stannane, tetrachloro, tin chloride, stannic chloride, tetrachlorotin, tin perchloride, tintetrachloride, tin iv tetrachloride, sncl4
PubChem CID 24287
IUPAC-Name Tetrachlorostannan
SMILES Cl[Sn](Cl)(Cl)Cl
Spezifikation
Siedepunkt 114°C
Chemischer Name oder Material Tin(IV) chloride
Schmelzpunkt °C to 33°C
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 25 g
Brechungsindex 1.512
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Prozentgehaltsbereich 99.99% (metals basis)
Dichte 2.26 g/mL
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,benzene,toluene,chloroform,acetone,carbon terachloride,gasoline and carbon disulfide.
Formelmasse 260.5