Learn More
Zinn(IV)2-Ethylhexanoatdiisopropoxid, 98 % (Metallerzeugung), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7050637
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11303548
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 039169.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 288374-32-3
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 288374-32-3
MDL-Nummer MFCD00210604
Synonym tin iv 2-ethylhexanoate diisopropoxide, tin iv 2-ethylhexanoatediisopropoxide metalsbasis
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(IV) 2-ethylhexanoate diisopropoxide
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 1 g
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 523.08
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Flüssigkeit