Learn More
Zinn(IV)-trifluormethansulfonat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10792944 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10792944 5 g Kunststoffflasche 5 Gramm
10717353 1 g Kunststoffflasche 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10792944 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 312530050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 62086-04-8 | C2F6O6S2Sn | 416.85 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62086-04-8
Summenformel C2F6O6S2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 416.85
MDL-Nummer MFCD00191251
InChI-Schlüssel IACSYIHNPIQPMP-UHFFFAOYSA-M
Synonym tin ii trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 131676109
IUPAC-Name Molekularer Wasserstoff; Zinn(2+); Trifluormethansulfonat
SMILES [HH].[HH].C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Sn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Schmelzpunkt >300.0°C
Farbe Weiß bis gelb
Physikalische Form Pulver
Menge 5 g
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (ex Sn)
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 416.85
Reinheit (%) 98%
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Kunststoffflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tin(II) trifluoromethanesulfonate
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.