Learn More
Zinn(II)-Phthalocyanin, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11374537
Change view
Click to view available options
Menge:
0.5 g
2 g
Packungsgröße:
0.50 Gramm
2 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11374537 2 g 2 Gramm
11384537 0.5 g 0.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11374537 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 039607.04
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Tin(II) phthalocyanine is used as an organic light-emitting diode (OLED) material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 15304-57-1
Summenformel C32H16N8Sn
Molekulargewicht (g/mol) 631.25
MDL-Nummer MFCD00058867
InChI-Schlüssel LLVONELOQJAYBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tin ii phthalocyanine, tin phthalocyanine, snpc, phthalocyanatotin cento
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) phthalocyanine
Menge 2 g
UN-Nummer UN3146
Formelmasse 631.43
Physikalische Form Pulver