Learn More
Zinn(II)oxid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7023888
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11463498
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A17889.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 21651-19-4 | OSn | 134.71 g/mol
Tin(II) oxide is used as reducing agent, soft abrasive, and in preparation of stannous salts. It is used in the manufacture of copper ruby glass, and for illumination with UV light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Zinn(II)-oxid wird als Reduktionsmittel und weiches Schleifmittel und zur Herstellung von zinnhaltigen Salzen verwendet. Es wird bei der Herstellung von Kupferrubinglas und zur Beleuchtung mit UV-Licht eingesetzt.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser und Alkohol.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Materialien wie starken Oxidationsmitteln, starken Säuren, starken Reduktionsmitteln und Alkalimetallen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21651-19-4
Summenformel OSn
Molekulargewicht (g/mol) 134.71
MDL-Nummer MFCD00011243
InChI-Schlüssel QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannous oxide, tin ii oxide, tin oxide sno, tin monoxide, tin oxide sn2o2, stannane, oxo, stannanone, stannicoxide, oxostannanylidene, oxo stannane
PubChem CID 88989
IUPAC-Name Oxozinn
SMILES O=[Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) oxide
Schmelzpunkt 1080°C (decomposition)
Menge 100 g
Strukturformel SnO
Merck Index 14,8787
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water and alcohol.
Formelmasse 134.69
Reinheit (%) 99%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.45