Learn More
Zinn(II)-oxid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307307
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11307307
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011569.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reduktionsmittel, weicher Abrasivstoff, Herstellung von Zinn(II)-Salzen
It is used as reducing agent, soft abrasive, and in preparation of stannous salts. It is used in the manufacture of copper ruby glass, and for illumination with UV light.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 21651-19-4
Summenformel OSn
Molekulargewicht (g/mol) 134.71
MDL-Nummer MFCD00011243
InChI-Schlüssel QHGNHLZPVBIIPX-UHFFFAOYSA-N
Synonym stannous oxide, tin ii oxide, tin oxide sno, tin monoxide, tin oxide sn2o2, stannane, oxo, stannanone, stannicoxide, oxostannanylidene, oxo stannane
PubChem CID 88989
IUPAC-Name Oxozinn
SMILES O=[Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin(II) oxide
Schmelzpunkt 1080°C (decomposition)
Farbe Schwarz-blau
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Strukturformel SnO
Merck Index 14,8787
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,and alcohol.
Formelmasse 134.69
Reinheit (%) 99.9%
Geruch Geruchsneutral
Dichte 6.45