Learn More
Zinn(II)-oxalat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7081640
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
2500 Gramm
500 Gramm
Artikelnummer. 11429193
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A11689.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 814-94-8 | C2O4Sn | 206.728 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 814-94-8
Summenformel C2O4Sn
Molekulargewicht (g/mol) 206.728
MDL-Nummer MFCD00040678
InChI-Schlüssel OQBLGYCUQGDOOR-UHFFFAOYSA-L
Synonym stannous oxalate, tin ii oxalate, tin oxalate, tin 2+ oxalate, ethanedioic acid, tin 2+ salt 1:1, stavelan cinaty czech, unii-sar72fe8eh, sar72fe8eh, stavelan cinaty
PubChem CID 13149
IUPAC-Name Oxalat; Zinn(2+)
SMILES C(=O)(C(=O)[O-])[O-].[Sn+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin (II) oxalate
Schmelzpunkt 280°C (decomposition)
Menge 100 g
Strukturformel SnC2O4
UN-Nummer UN3288
Beilstein 3708588
Merck Index 14,8786
Formelmasse 206.72
Reinheit (%) 98%
Dichte 3.56
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Stannous oxalate
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Stannous oxalate