Learn More
Méthanesulfonate d’étain(II), 50 % p/p solution aqueuse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15476178
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
Conditionnement:
100mL
250mL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15476178
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59773.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 53408-94-9 | C2H6O6S2Sn | 308.89 g/mol
It is used in electroplating industry. Tin methanesulfonate is an aqueous solution used in the metal surface treatment. Mainly as a replacement for Tin sulfate where high speed deposits are needed (reel-to-reel).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé dans l’industrie de l’électroplastie. Le méthanesulfonate d’étain est une solution aqueuse utilisée dans le traitement de surface des métaux. Principalement en remplacement du sulfate d’étain où des dépôts à vitesse élevée sont nécessaires (de bobine en bobine).
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 53408-94-9
Formule moléculaire C2H6O6S2Sn
Poids moléculaire (g/mol) 308.89
Numéro MDL MFCD00137737
Clé InChI JALQQBGHJJURDQ-UHFFFAOYSA-L
Synonyme stannous methanesulfonate, methanesulfonic acid, tin 2+ salt, tin ii methanesulfonate, methanesulfonate; tin 2+, methanesulfonic acid, tin 2+ salt 2:1, tin ii methanesulfonate solution, tin ii bis methanesulfonate, pubchem11154, stannous methylsulfonate, 2ch3o3s.sn
CID PubChem 6452824
Nom IUPAC Méthanesulfonate ; Étain(2+)
SMILES [Sn++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Tin(II) methanesulfonate
Point de fusion -27°C
Densité 1.55
Formule linéaire (CH3SO3)2Sn
Indice de réfraction 1.444
Quantité 250 mL
Numéro UN UN3265
Sensibilité Air Sensitive
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 308.91
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 50% w/w aq. soln.
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis