Learn More
Zinn(II)-iodid, > 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304809
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 Gramm
50 Gramm
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11304809
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 071112.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 10294-70-9 | I2Sn | 372.519 g/mol
Tin(II) iodide is used to prepare organic-inorganic perovskite thin films which exhibit uniform surfaces and strong photoluminescence. It finds application as an analytical reagent in the determination of rhodium and iridium by spectrophotometry. It is also involved in the synthesis of CH3(CH2)11NH3]SnI3, which is a hybrid semiconductor with MoO3 type tin(II) iodide layers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 10294-70-9
Summenformel I2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 372.519
MDL-Nummer MFCD00049545
InChI-Schlüssel JTDNNCYXCFHBGG-UHFFFAOYSA-L
Synonym tin ii iodide, stannous iodide, tin diiodide, tin iodide sni2, stannous diiodide, sni2, acmc-1bqot, tin ii iodide, ultra dry, tin ii iodide,-10 mesh trace metals basis, tin ii iodide, anhydrous, beads,-10 mesh trace metals basis
PubChem CID 25138
IUPAC-Name Diiodozinn
SMILES [Sn](I)I
Especificaciones
Siedepunkt 720°C (decomposition)
Chemischer Name oder Material Tin(II) iodide
Schmelzpunkt 320°C
Physikalische Form Pulver
Menge 50 g
Prozentgehaltsbereich >99%
Löslichkeitsinformationen Soluble in benzene,carbon disulfide,chloroform,and solutions of alkali chlorides and iodides. Decomposes in water
Formelmasse 372.5
Empfindlichkeit Air, light, and moisture sensitive
Dichte 5.28
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado