Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Honeywell
Product Code. 15691830 Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Unit Size:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Product Code. 15691830
Brand: Honeywell Research Chemicals 208256500G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7772-99-8
Summenformel Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 189.61
MDL-Nummer MFCD00011241
InChI-Schlüssel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
IUPAC-Name Dichlorozinn
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Specifications
Chemischer Name oder Material Zinn(II)-chlorid
Menge 500 g
Strukturformel SnCl2
UN-Nummer 3260
Formelmasse 189.62 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz