Learn More
Zinn(II)-chlorid-Dihydrat, Honeywell
Artikelnummer. 15671830 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
2 kg
Packungsgröße:
100 Gramm
2 Kilogramm
500 Gramm
Artikelnummer. 15671830
Marke: Honeywell Research Chemicals 208256100G
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Reagenzgütegrad, 98%
  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7772-99-8
Summenformel Cl2Sn
Molekulargewicht (g/mol) 189.61
MDL-Nummer MFCD00011241
InChI-Schlüssel AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24479
ChEBI CHEBI:78067
IUPAC-Name Dichlorozinn
SMILES [Cl-].[Cl-].[Sn++]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Zinn(II)-chlorid
Menge 100 g
Strukturformel SnCl2
UN-Nummer 3260
Formelmasse 189.62 mol
Reinheit (%) 98 %
Güte Reagenz