Learn More
Zinnfolie, 99.998 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals, Puratronic™
Artikelnummer. 11317107
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
100 x 500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11317107
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 011459.HP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Form: ca. 4.6 g/50 x 50 mm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-31-5
Summenformel Sn
Molekulargewicht (g/mol) 118.71
MDL-Nummer MFCD00133862
InChI-Schlüssel ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Synonym powder, stannum, metallic, tin, elemental, wang, zinn, flake, tin, metal, silver matt powder, zinn german
PubChem CID 5352426
ChEBI CHEBI:32990
IUPAC-Name Zinn
SMILES [Sn]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tin
Farbe Silberfarben bis grau
Aussehen Silver Gray foil
Menge 100 x 500 mm
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.998% (Metals basis)
Form Folie, 0.25 mm (0.01 Zoll) dick