Learn More
TIMP2 Mouse, Clone: 3A4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio 7077-MSM1-P0
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15910978
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Spezifikation
TIMP2
Cytoplasm and Cell Surface
3A4
Unconjugated
NP_003246
Mouse
21kDa
Protein A/G Purified
RUO
7077
IgG2a κ
Immunohistochemistry
Monoclonal
200μg/mL
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide
TIMP2
A synthetic peptide from the N-terminus of human TIMP2 protein (aa56-66) (DSGNDIYGNPI)
HeLa cells. Normal Placenta. Breast, Colon, Endometrial, Prostate or Ovarian Carcinoma.
20 μg
Primary
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C.
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
TIMP2 Mouse, Clone: 3A4, enQuireBio™ > 20 μg