Learn More
Invitrogen™ Maus TIMP1-Zellen-Lysat ELISA-Kit
Beschreibung
TIMP1 (Metalloproteinase-Inhibitor 1) ist ein Metalloproteinase-Inhibitor, der durch die Bildung von Eins-zu-Eins-Komplexen mit Ziel-Metallproteinasen, wie z. B. Kollagenasen, wirkt und diese durch Bindung an ihren katalytischen Zink-Kofaktor irreversibel inaktiviert. TIMP1 wirkt auf MMP1, MMP2, MMP3, MMP7, MMP8, MMP9, MMP10, MMP11, MMP12, MMP14 und MMP16. Es fungiert auch als Wachstumsfaktor, der Zelldifferenzierung, Migration und Zelltod reguliert. TIMP1 aktiviert zelluläre Signalkaskaden über CD63 und ITGB1.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P12032 |
| Assay-Bereich | 1,37 bis 1000 pg/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 3 pg/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Zelllysate, Serum, Supernatant |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 21857 |
| Gensymbol | TIMP1 |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |