missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Maus TIMP1-Zellen-Lysat ELISA-Kit

Artikelnummer. 17185779
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17185779

Marke: Invitrogen™ EMTIMP1CLX5

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Maus Tissue Inhibitor of Matrix MetalloProteins 1-Cell Lysate (Ms TIMP-1) ELISA quantifiziert Ms TIMP-1 in Zell- oder Gewebelysaten der Maus.

Der Maus Tissue Inhibitor of Matrix MetalloProteins 1-Cell Lysate (Ms TIMP-1) ELISA quantifiziert Ms TIMP-1 in Zell- oder Gewebelysaten der Maus. Der Assay erkennt ausschließlich natürliches und rekombinantes Ms TIMP-1. Funktionsprinzip der Methode Der Maus TIMP-1 Festphasen-Sandwich-ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent-Assay) misst die zwischen einem zusammenpassenden Antikörperpaar gebundene Zielmenge. Ein zielspezifischer Antikörper wurde in den Wells der mitgelieferten Mikrotiterplatte vorbeschichtet. Proben, Standards oder Kontrollen werden dann in diese Wells gegeben und binden an den immobilisierten Antikörper (Capture). Das Sandwich entsteht durch Zugabe des zweiten Antikörpers (Detektor), dann wird eine Substratlösung hinzugefügt, die mit dem Enzym-Antikörper-Zielkomplex reagiert und ein messbares Signal erzeugt. Die Intensität dieses Signals ist direkt proportional zur Konzentration des in der Originalprobe vorhandenen Ziels. Strenge ValidierungJede hergestellte Charge dieses ELISA-Kits ist auf Kriterien wie Empfindlichkeit, Spezifität, Präzision und Chargenkonsistenz geprüft. Weitere Informationen zur Validierung werden in der Bedienungsanleitung angegeben.

TIMP1 (Metalloproteinase-Inhibitor 1) ist ein Metalloproteinase-Inhibitor, der durch die Bildung von Eins-zu-Eins-Komplexen mit Ziel-Metallproteinasen, wie z. B. Kollagenasen, wirkt und diese durch Bindung an ihren katalytischen Zink-Kofaktor irreversibel inaktiviert. TIMP1 wirkt auf MMP1, MMP2, MMP3, MMP7, MMP8, MMP9, MMP10, MMP11, MMP12, MMP14 und MMP16. Es fungiert auch als Wachstumsfaktor, der Zelldifferenzierung, Migration und Zelltod reguliert. TIMP1 aktiviert zelluläre Signalkaskaden über CD63 und ITGB1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Clgi; Kollagenaseinhibitor; Kollagenaseinhibitor 16C8-Fibroblast; EG-1; Embryogenin-1; EPA; EPO; Erythroide potenzierende Aktivität; Erythroide potenzierende Aktivität; Fibroblasten-Kollagenaseinhibitor; FLJ90373; HCI; LOC100009047; Metalloproteinase-Inhibitor; Metalloproteinase-Inhibitor 1; Metalloproteinase-Gewebsinhibitor; Metalloproteinase-Gewebsinhibitor 1; MMP-Inhibitor; RP1-230G1. 3; TIMP; TIMP 1; TIMP-Metallopeptidase-Inhibitor 1; Timp1; TIMP-1; TIMP-1-Protein; Gewebsinhibitor der Matrixmetalloproteinase-1; Gewebsinhibitor der Metallopeptidase 1; Gewebsinhibitor der Metalloproteinase; Gewebsinhibitor der Metalloproteinase 1; Gewebsinhibitor der Metalloproteinase 1 (erythroide potenzierende Aktivität, Kollagenaseinhibitor); Gewebsinhibitor der Metalloproteinase-1; Gewebsinhibitor der Metalloproteinasen; Gewebsinhibitor der Metalloproteinasen 1; TPA-induziertes Protein; TPA-S1
Assay-Bereich 1,37 bis 1000 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 3 pg/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Cell Lysates
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P12032.
Gensymbol TIMP1
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte
Normen Standard
-Assay-Verdünnungskonzentrat
Biotinylierte Detektionsantikörper
SAV-HRP
Zelllysepuffer
Waschpuffer
Chromogen
Stopplösung
Klebeplatten-Abdeckungen, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Cell Lysis Buffer, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel TIMP1
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Show More Show Less
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.