Learn More
Invitrogen™ Rat TIMP-1-Cell Lysates ELISA Kit
Artikelnummer. 17125939
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Unit Size:
1 Set
1 Stück
10 Stück
Product Code. 17125939
Brand: Invitrogen™ ERTIMP1CLX5
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Includes
Vorbeschichtete Platte(n), Standard, Nachweisantikörper, HRP-Konjugat, Verdünnungsmittel, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung und Plattenabdeckungen.
ELISA
The Rat Tissue Inhibitor of Matrix MetalloProteinase 1-Cell Lysates (Rt TIMP-1) ELISA quantitates Rt TIMP-1 in rat cell or tissue lysates. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Rt TIMP-1. Principle of the method The Rat TIMP-1 solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Die Metallproteinase-1-Gewebehemmer (TIMP-1) und Metallproteinase-2-Gewebehemmer (TIMP-2)- haben ähnliche Eigenschaften, insbesondere in der Hemmung von Enzymen aus der Familie der Matrix-Metallproteinasen, und es wird angenommen, dass sie eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung der Bindegewebsintegrität spielen. TIMP-1 bildet mit aktivierter interstitieller Collagenase, aktiviertem Stromelysin, der aktiven Form der Typ-IV-Collagenase mit 72 kDa (auch als MMP-2 oder Gelatinase A bezeichnet) und den latenten und aktiven Formen der Typ-IV-Collagenase mit 92 kDa (auch als MMP-0 oder Gelatinase B bezeichnet) einen Komplex mit einer Stöchiometrie von 1:1. TIMPs hemmen die proteolytische Invasivität von Tumorzellen und normalen, plazentaren Trophoblastenzellen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Zugriffsnummer P30120
Assay-Bereich 4,1 pg/ml bis 3.000 pg/ml
Assay-Empfindlichkeit: 4 pg/mL
Kalibrierbereich 4 pg/mL bis 3000 pg/mL
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Zytokine und Rezeptoren
Probentyp Zelllysate
Spezifität Das in diesem Kit bereitgestellte Antikörperpaar erkennt Ratten-TIMP-1.
Ausreichend für 96 Assays
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 116510
Gensymbol Timp1
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Chromogen, Biotinylierter Nachweisantikörper, Assay-Verdünnungskonzentrat, Standard, SAV-HRP, Zelllysepuffer, Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Waschpuffer
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Onkologie
Probenvolumen Zelllysat, 20 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym TIMP-1, Timp
Ziel Ratte
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min