Learn More
3M™ MonitorMark™ Time Temperature Indicator
Solves the challenge of monitoring thermal exposure of temperature-sensitive products during transportation and storage.
2472.56 CHF - 2930.90 CHF
Spezifikation
Enthält | 500 /Cs. |
---|---|
Länge (angloamerikanisch) | 3.74 in. |
Länge (metrisch) | 95 mm |
Produktcode | Marke | Betriebstemperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Betriebstemperatur (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17213744
|
3M™ MonitorMark™
7000144897 |
5°C |
2930.90 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17223744
|
3M™ MonitorMark™
7000144901 |
31°C |
2472.56 CHF
500 Stück |
Verfügbar ab: 11-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Inexpensive solution for monitoring product exposure to temperatures above the specified limit over a 48 hour time period.
- Self-adhesive backing for easy attachment to secondary packaging.
- Easily-interpreted visual results.
- Results indicate both exposure and relative time over which exposure occurred.
- Removable film activation strip starts the monitoring process on demand for accuracy.
Spezifikation
500 /Cs. | |
3.74 in. | |
95 mm |