missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TIM-3 (CD366) Mouse anti-Human, BV421, Clone: 7D3, BD Horizon™

Mouse Monoclonal Antibody

325.00 CHF - 690.00 CHF

Spezifikation

Antigen TIM-3 (CD366)
Klon 7D3
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Brilliant Violet 421
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15834399
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
565563
25 Tests
325.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15824399
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
565562
100 Tests
690.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

TIM-3 (CD366) Monoclonal antibody specifically detects TIM-3 (CD366) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
Spezifikation

Spezifikation

TIM-3 (CD366)
Flow Cytometry
Brilliant Violet 421
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Human TIM-3
Primary
Vol. Per test: 5μL
7D3
Monoclonal
Purified
RUO
Human
CD366; HAVCR2; TIM3; T cell immunoglobulin mucin-3; TIMD-3; KIM-3
IgG1 κ
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BV421 under optimum conditions and unconjugated antibody and free BD Horizon™ BV421 were removed.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications

For Research Use Only.