Learn More
Oxoid UK Tilmicosin TIL 15 ug 5 x 50 Scheiben
Artikelnummer. 11962962
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 Scheiben
Packungsgröße:
250 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11962962 250 Scheiben 250 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 11962962 Lieferant Oxoid UK Lieferanten-Nr. CT1756B
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.50 CHF
    45.68 CHF / 250 Stück
    Sparen 12.82 CHF
    21% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Scheiben für Antimikrobielle Empfindlichkeitstests
Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen anhand von antimikrobiellen Empfindlichkeitstests (AST) in Verbindung mit den zuverlässigen und anwenderfreundlichen Thermo Scientific™ Oxoid™ Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests.
Empfohlene Anwendungen, HealthcareAntibiotic Code, TILDescription, Oxoid Tilmicosin-Scheiben für antimikrobielle Empfindlichkeitstests Verpackung, 5 Kassetten/Packungsmenge, 50 Scheiben/Kassette Konzentration, jeweils 15 μg Einheitsgröße
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antimikrobielle Mittel Tilmicosin
Zertifizierung/Konformität ARTG
Inhalt und Lagerung 2°bis 8 °C
Herkunftsland Großbritannien
Antibiotika-Code TIL
Produkttyp Antimikrobielle Scheiben
Testtyp Antimikrobielle Empfindlichkeit
Zur Verwendung mit (Anwendung) Bestimmen Sie manuell die Antibiotika-Empfindlichkeit von Mikroorganismen mithilfe von Methoden für antimikrobielle Empfindlichkeitstests (AST)
Anzahl pro Packung 5 x 50 Blättchen
Verpackungsart Kiste
Menge 250 Scheiben