Learn More
Polyco Healthline Tiger Stripe Mediumweight Landfill Waste Sacks on a Roll
Beschreibung
- Category: Clinical Waste
- Strength: Mediumweight
- Capacity: 20 L, 30 L
- Pack format: Roll
- Designed for clinical waste segregation and handling
- Supports safe management of healthcare waste streams
- Available colors: Tiger Stripe
- Recycled material content: 30% recycled content (Product codes: TSYB/2, TSYB/3)
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 20 L |
| Verschlusstyp | Tie |
| Kapazität (angloamerikanisch) | 5.3 gal. |
| Farbe | Tiger Stripe |
| Einwegprodukt | Single-use |
| Sterilität | Non-sterile |
| Breite (metrisch) | 660 mm |
| Autoklavierbar | Not Autoclavable |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Waste Management |
| Breite (angloamerikanisch) | 26 in. |
| Mehr anzeigen |
All measurements given are correct to the best of the manufacturers knowledge at the time of input, however due to the manufacturing process, these measurements may vary between batches.