Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tigecyclin
Artikelnummer. 16574374 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 16574374
Marke: Thermo Scientific Chemicals 463060010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 220620-09-7
Summenformel C29H39N5O8
Molekulargewicht (g/mol) 585.66
MDL-Nummer MFCD00935753
InChI-Schlüssel ZXGBRIBPJBHLMO-SBMFAFPZSA-N
IUPAC-Name N-[(5aR,6aAS,7S,9Z,10aS)-9-[Amino(Hydroxy)methyliden]-4,7-bis(Dimethylamino)-1,10a,12-Trihydroxy-8,10,11-Trioxo-5,5a,6,6a,7,8,9,10,10a,11-Decahydrotetracen-2-yl]-2-(Tert-Butylamino)Acetamid
SMILES CN(C)[C@H]1[C@@H]2C[C@@H]3CC4=C(C=C(NC(=O)CNC(C)(C)C)C(O)=C4C(O)=C3C(=O)[C@]2(O)C(=O)\C(=C(\N)O)C1=O)N(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tigecycline
Schmelzpunkt 165.0°C to 175.0°C
Menge 1 g
Formelmasse 585.65