Learn More
Ticlopidin, TRC
Artikelnummer. 30009309
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30009309 50 mg 50 Milligramm
30007439 25 mg 25 Milligramm
30003354 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30009309 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT88991550MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 55142-85-3
Summenformel C14H14ClNS
Molekulargewicht (g/mol) 263.79
Synonym 5-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine, PCR 5332, Ticlid, Ticlop, Ticlopidine, Tiklyd
IUPAC-Name 5-[(2-Chlorophenyl)methyl]-6,7-Dihydro-4H-Thieno[3,2-c]Pyridin
SMILES Clc1ccccc1CN2CCc3sccc3C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ticlopidine
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C14H14ClNS/c15-13-4-2-1-3-11(13)9-16-7-5-14-12(10-16)6-8-17-14/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2
Formelmasse 263.0535