Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tianeptin, Natriumsalz
Artikelnummer. 17211176 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
Artikelnummer. 17211176
Marke: Thermo Scientific Chemicals 467050010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 30123-17-2
Summenformel C21H24ClN2NaO4S
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tianeptin, Natriumsalz
Menge 1 g
Schmelzpunkt 180,0 °C
Formelmasse 458,93
InChI-Schlüssel KBNZQVDKURREAX-UHFFFAOYNA-L
SMILES [Na+].CN1C2=CC=CC=C2C(NCCCCCCC(O)=O)C2=CC=C(Cl)C=C2S1([O-])[O-]
IUPAC-Name sodium 2-[(6-carboxyhexyl)amino]-6-chloro-10-methyl-9λ⁴-thia-10-azatricyclo[9.4.0.0³,⁸]pentadeca-1(15),3,5,7,11,13-hexaene-9,9-bis(olate)
Molekulargewicht (g/mol) 459.94