missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ ELISA-Kit für humane Thyreoperoxidase

Artikelnummer. 17768043
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17768043 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17768043 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EHTPOX10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sandwich-ELISA-Kit

Thyreoperoxidase ist ein transmembranes Protein von 107 kDa, das eine hämoprosthetische Gruppe enthält, und auf der apikalen Oberfläche von Schilddrüsenfollikelzellen vorkommt. Es ist das primäre Enzym, das an der Synthese von Schilddrüsenhormonen beteiligt ist. Bösartige Schilddrüsentumore zeigen eine Anomalie in der Thyreoperoxidase, was zu einer geringeren Antikörperaffinität führt. Dieser Antikörper kann bei der Differenzierung zwischen gutartigen und bösartigen Schilddrüsentumoren hilfreich sein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer P07202
Assay-Bereich 0,41 bis 100 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,3 ng/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 7173
Gensymbol TPO
Interassay-VK < 12%
Intraassay-VK < 10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Assay-Verdünnerkonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 10 x 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Probenvolumen Plasma, 50 μl|Serum, 50 μl|Supernatant, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Schilddrüse Peroxidase
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.