Learn More
Invitrogen™ Thyroid Peroxidase Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHTPOX5
Additional Details : Weight : 0.33820kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17125599
  • 2895.00CHF / 1 Stück
Estimated Shipment: 14-06-2024
to see stock.
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The Human Thyroid Peroxidase ELISA quantitates Hu Thyroid Peroxidase in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu Thyroid Peroxidase. Principle of the method The Human Thyroid Peroxidase solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Dieses Gen kodiert ein membrangebundenes Glykoprotein. Das kodierte Protein fungiert als Enzym und spielt eine zentrale Rolle in der Schilddrüsenfunktion. Das Protein trägt zur Iodierung von Tyrosinresten in der Thyroglobulin- und Phenoxy-Esterbildung zwischen Paaren iodinierter Tyrosine bei, um die Schilddrüsenhormone Thyroxin und Triiodthyronin zu erzeugen. Mutationen in diesem Gen sind mit mehreren Störungen der Schilddrüsenhormonogenese verbunden, darunter angeborene Hypoparathyreoidismus, angeborener Struma und Schilddrüsenhormon-Organifikations-Defekt IIA. Für dieses Gen wurden mehrere Transkriptvarianten festgestellt, die unterschiedliche Isoformen kodieren. Weitere Spleißvarianten wurden beschrieben, ihre biologische Natur jedoch nicht bestimmt.
Spezifikation
Spezifikation
P07202
0,3 ng/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
5 x 96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
7173
<12%
Chromogen, Assay-Verdünnungskonzentrat, SAV-HRP, Standard, Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Biotinylierter Nachweisantikörper, Stopplösung, Waschpuffer
5 x 96 Tests
Endocrinology.
2°bis 8 °C
Human
4 h 45 min
0,41 ng/mL bis 100 ng/mL
0,3 ng/mL bis 100 ng/mL
Biotin
Proteasen, Peptidasen und Inhibitoren
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes TPX. Andere Arten wurden nicht bestimmt.
Mensch
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
MSA, TDH2A, TPX
<10%
HRP
RUO
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl
MSA, TDH2A, TPX
1 h 20 min