Learn More
Thymolsulfonphthaleindi-(methylimindiessigsäure)Natriumsalz, rein, Fisher Chemical
Alle ansehen Fisher Chemical ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| CAS | 1945-77-3 |
| Farbe | Grün |
| pH | 6.2 |
| Physikalische Form | Pulverförmiger Feststoff |
| Menge | 1 g |
| Summenformel | C37H44N2Na4O13S |
| MDL-Nummer | 148905 |
| Synonym | methylthymol blue sodium salt, methylthymol blue, n-methylthymol blue, n-methylthymol blue sodium salt, thymolsulfonephthaleindi-methyl-iminodiacetic acid sodium salt, ethyl-3,1-phenylene methylene bis n-carboxymethyl-,s,s-dioxide,tetrasodiu, glycine,n,n inverted exclamation mark-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidenebis 6-hydroxy-2-methyl-5-1-methyl, sodium 2,2',2,2'-1,1-dioxido-3h-benzo c 1,2 oxathiole-3,3-diyl bis 6-hydroxy-5-isopropyl-2-methyl-3,1-phenylene bis methylene bis azanetriyl tetraacetate |
| InChI-Schlüssel | LGVVZVZPOQJZKT-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CC1=C(C(=C(C=C1C2(C3=CC=CC=C3S(=O)(=O)O2)C4=CC(=C(C(=C4C)CN(CC(=O)O)CC(=O)O)O)C(C)C)C(C)C)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O.[Na].[Na].[Na].[Na] |
| Mehr anzeigen |