Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolphthalein, zur Analyse, ACS
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Indikator
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Thymolphthalein |
| Schmelzpunkt | 251.0°C to 253.0°C |
| Farbe | Weiß bis gelb |
| Infrarotspektrum | Echt |
| Verpackung | Glasflasche |
| Menge | 25 g |
| Beilstein | 18,I,381 |
| Merck Index | 15,9556 |
| Löslichkeitsinformationen | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dilute alkali and acids, soluble in alcohol and acetone |
| Formelmasse | 430.53 |
| Mehr anzeigen |