Learn More
Thymolphthalein 0.05 %-Indikatorlösung gemäß dem Europäischen Arzneibuch (EP), Reagecon
Alle ansehen Reagecon Produkte
Click to view available options
Menge:
100 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
Beschreibung
- Referenzstandard nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.), Referenzmaterial nach Europäischem Arzneibuch (Ph. Eur.)
- Qualitativ hochwertige Indikatorlösung, die aus hochwertigsten Rohstoffen und unter strengen Bedingungen hergestellt und getestet wurde.
- Bei manuellen Titrationen ändern Indikatortitrant oder Analyt seine Farbe. Diese Farbänderung ist bei solchen Titrationen mit Abstand die wichtigste Methode der Endpunkterkennung.
- Eine qualitativ hochwertige Indikatorlösung wie die Reagecon Indikatorlösung erleichtert die Endpunkterkennung auf klare und eindeutige Weise und ist für eine präzise manuelle Titrimetrie unerlässlich.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 0,0005 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Titrations- und Analyt-Farbwechsel |
| Verpackung | Braune Winchester-Flasche |
| Menge | 100 ml |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- THYMOLPHTHALEIN SOLUTION
- Gefahr
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: ethanol