Learn More
Thymol, TRC
Artikelnummer. 30132608
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30132608 50 g 50 Gramm
30012862 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30132608 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT41300050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 89-83-8
Summenformel C10 H14 O
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
Synonym Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol, Phenol, 5-methyl-2-(1-methylethyl)-, Thymol (8CI), 5-Methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 1-Methyl-3-hydroxy-4-isopropylbenzene, 2-Hydroxy-1-isopropyl-4-methylbenzene, 2-Isopropyl-5-methylphenol, 3-Hydroxy-p-cymene, 3-Methyl-6-isopropylphenol, 5-Methyl-2-isopropyl-1-phenol, 5-Methyl-2-isopropylphenol, 5-Methyl-2-propan-2-ylphenol, 6-Isopropyl-3-methylphenol, 6-Isopropyl-m-cresol, Apiguard, NSC 11215, NSC 47821, NSC 49142, T 0501, Thyme camphor, Thymol Chrystals, m-Thymol, p-Cymen-3-ol
IUPAC-Name 5-Methyl-2-propan-2-ylphenol
SMILES CC(C)c1ccc(C)cc1O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymol
Menge 50 g
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
Formelmasse 150.1045