Learn More
Thymol, Mikromol™
Artikelnummer. 17943406
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17943406 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17943406 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0364.00
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
2-Isopropyl-5-methylphenol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymol
CAS 89-83-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thymol
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C10 H14 O
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Thymol, 5-Methyl-2-(methylethyl)phenol
InChI-Formel InChI=1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
SMILES CC(C)c1ccc(C)cc1O
IUPAC-Name 5-Methyl-2-propan-2-ylphenol
Molekulargewicht (g/mol) 150.22
Menge 250 mg
Formelmasse 150,1045 g/mol