Learn More
Thermo Scientific Chemicals Thymolblau, Natriumsalz, für ACS-Analysen
Artikelnummer. 10647581 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10647581
Marke: Thermo Scientific Chemicals 420940250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 62625-21-2 | C27H29NaO5S | 488.57 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 62625-21-2
Summenformel C27H29NaO5S
Molekulargewicht (g/mol) 488.57
MDL-Nummer MFCD00151093
InChI-Schlüssel OCMIKNBSIRSUPI-FRWNMSGJSA-M
PubChem CID 23692293
SMILES [Na+].CC(C)C1=C\C(=C(\C2=CC(C(C)C)=C(O)C=C2C)C2=C(C=CC=C2)S([O-])(=O)=O)C(C)=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thymol Blue sodium salt
Schmelzpunkt 283.0°C
Klarheit Passes Test
Infrarotspektrum Echt
IUPAC-Name Natrium;4-[3-(4-Hydroxy-2-Methyl-5-Propan-2-Ylphenyl)-1,1-dioxo-2,1$l^{6}-Benzoxathiol-3-yl]-5-Methyl-2-Propan-2-Ylphenolat
Formelmasse 488.58
Güte ACS-Reagenz
Verpackung Glasflasche
Visuelles Übergangsintervall Acid range: from pH 1.2 (pink) to pH 2.8 (yellow) Alkaline range: from pH 8.0 (yellow) to pH 9.2 (blue)
Farbe Schwarz-braun oder schwarz-grün bis orange
Menge 25 g
Physikalische Form Pulver